1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H27288.06EA 589 EUR
H27288.06 H27288.03
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Kaava: C₄H₇ClN₂
MW: 118,56 g/mol
Sulamispiste: ∼ 220 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114063
CAS-numero: 127946-77-4
ADR: 6.1,III