2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H27774.MDEA 178 EUR
H27774.MD H27774.03
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one 95%
2,2-Dimethyldihydro-2H-pyran-4(3H)-one
Kaava: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17
Kiehumispiste: 60…64 °C (8 mmHg)
MDL numero: MFCD01549337
CAS-numero: 1194-16-7