(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H27888.06EA 356 EUR
H27888.06 H27888.03
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol ≥98%
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol
Kaava: C₃₄H₃₆O₆
MW: 540,65
Sulamispiste: 150…155 °C
MDL numero: MFCD00066004
CAS-numero: 4132-28-9