tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H28902.06EA 352 EUR
H28902.06 H28902.03
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Kaava: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,21 g/mol
Sulamispiste: 40…47 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115305
CAS-numero: 141699-55-0