1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H30237.03EA 432 EUR
H30237.03 H30237.MD
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Kaava: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Sulamispiste: 226…230 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659684
CAS-numero: 517918-95-5