Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H30634.09EA 446 EUR
H30634.09 H30634.03
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Kaava: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Sulamispiste: 175…178 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00619079
CAS-numero: 5398-36-7