Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H30637.03EA 309 EUR
H30637.03 H30637.06
Thieno[3,2-b]thiophene 97%
Thieno[3,2-b]thiophene
Kaava: C₆H₄S₂
MW: 140,23 g/mol
Kiehumispiste: 71 °C (1 mmHg)
Sulamispiste: 54…58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00179479
CAS-numero: 251-41-2
EINECS: 000-000-0