7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31534.MDEA 110 EUR
H31534.MD H31534.03
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 97%
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Kaava: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,17 g/mol
Sulamispiste: 220…222 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03425794
CAS-numero: 26215-14-5