4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31827.03EA 99.7 EUR
H31827.03 H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Kaava: C₉H₇NOS
Sulamispiste: 162…165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368615
CAS-numero: 81015-49-8