5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31858.MDEA 371 EUR
H31858.MD H31858.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Kaava: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Sulamispiste: 31…33 °C
MDL numero: MFCD07375388
CAS-numero: 31224-82-5