6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31962.03EA 152 EUR
H31962.03 H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Kaava: C₇H₃BrClNS
MW: 248,53
Sulamispiste: 98…100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04971822
CAS-numero: 80945-86-4