1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32138.03EA 506 EUR
H32138.03 H32138.MD
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Kaava: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Sulamispiste: 82…85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179127
CAS-numero: 1914-65-4