3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32169.03EA 484 EUR
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Kaava: C₇H₄ClN₃S
Sulamispiste: 56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03066187
CAS-numero: 131986-28-2