2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32361.03EA 371 EUR
H32361.03 H32361.MD
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid 97%
2-Nitro-4-pyridinecarboxylic acid
Kaava: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Sulamispiste: ∼ 170 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04114160
CAS-numero: 33225-74-0