5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H32596.03EA 385 EUR
H32596.03 H32596.MD
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Kaava: C5H3ClN2O2
MW: 158,54 g/mol
Sulamispiste: 150…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09033269
CAS-numero: 36070-80-1