2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 96%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H33249.03EA 91.6 EUR
H33249.03 H33249.06
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 96%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine
Kaava: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Sulamispiste: 121…123 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00160076
CAS-numero: 2941-62-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR