Pentanol mixture of isomers 99% (sum of isomers)

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H33391.0JEA 149 EUR
H33391.0J H33391.AU H33391.AP
Pentanol mixture of isomers 99% (sum of isomers)
Pentanol
Kaava: C₅H₁₂O
Kiehumispiste: 128…137 °C
Tiheys: 0,815
Leimahduspiste: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081734
CAS-numero: 94624-12-1
EINECS: 305-536-1
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR