Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
H33407.06EA 707 EUR
H33407.06 H33407.03
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Kaava: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Kiehumispiste: 105 °C (0,2 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04038683
CAS-numero: 122684-33-7