Palladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33537.03EA 62 EUR
H33537.03 H33537.09 H33537.18
Palladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III