5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33594.03EA 146 EUR
H33594.03 H33594.06
5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Kaava: C7H4N2O2S
MW: 180,18
Sulamispiste: 157…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085891
CAS-numero: 2942-07-6