2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33605.03EA 192 EUR
H33605.03 H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Kaava: C₂₆H₂₈O₅
MW: 420,50 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03425640
CAS-numero: 54623-25-5