Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H33756.03EA 56.3 EUR
H33756.03 H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Kaava: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18
Kiehumispiste: 73 °C (1 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00184570
CAS-numero: 24922-02-9