tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 96%
Varoitus
H33929.03EA 177 EUR
H33929.03
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₈H₂₇NO₅S
MW: 369,48 g/mol
Sulamispiste: 74…76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05864740
CAS-numero: 166815-96-9