4-(3-Chlorophenylsulphonylaminomethyl)benzoic acid 96%
Varoitus
H34152.03EA 210 EUR
H34152.03
4-(3-Chlorophenylsulphonylaminomethyl)benzoic acid 96%
4-(3-Chlorophenylsulphonylaminomethyl)benzoic acid
Kaava: C₁₄H₁₂ClNO₄S
MW: 325,77 g/mol
Sulamispiste: 217…219 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04154033
CAS-numero: 690645-98-8