3-(Pentafluorothio)benzylamine 97%
Vaara
H34486.06EA 843 EUR
H34486.06 H34486.03
3-(Pentafluorothio)benzylamine 97%
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Kaava: C₇H₈F₅NS
MW: 233,20
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06213674
ADR: 8,III