Platina 10% on activated carbon paste Type 128M
Toimittaja: Thermo Scientific
H36044.22EA 5140 EUR
H36044.22 H36044.14 H36044.06
Platina 10% on activated carbon paste Type 128M
Platina
Kaava: Pt
MW: 195,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011179
CAS-numero: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3088
ADR: 4.2,III