1,3-Dibromiasetoni 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H37325.14EA 643 EUR
H37325.14 H37325.06 H37325.03
1,3-Dibromiasetoni 98%
1,3-Dibromiasetoni
Kaava: BrH₂CC(O)CH₂Br
Kiehumispiste: 97…98 °C (21 mmHg)
Sulamispiste: 29…30 °C
Leimahduspiste: 102 °C (216 °F)
CAS-numero: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1759
ADR: 8,II