Palladium 10% on activated carbon paste (50% water) Type 39
Toimittaja: Thermo Scientific
H37431.14EA 1890 EUR
H37431.14 H37431.22 H37431.06
Palladium 10% on activated carbon paste (50% water) Type 39
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III