Palladium 5% on activated carbon Type 487
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H37587.14EA 945 EUR
H37587.22 H37587.14 H37587.06
Palladium 5% on activated carbon Type 487
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.2,III