1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50080.03EA 432 EUR
H50080.03 H50080.MD
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 99%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Sulamispiste: 128…137 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179181
CAS-numero: 59378-75-5