5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H50374.06EA 992 EUR
H50374.06 H50374.03
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid 97%
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Kaava: C₇H₅ClO₅S
MW: 236,63 g/mol
Sulamispiste: 171…174 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052974
CAS-numero: 17243-13-9
ADR: 8,III