2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50456.03EA 541 EUR
H50456.03 H50456.MD
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde 96%
2,4-Dichloro-5-thiazolecarboxaldehyde
Kaava: C₄HCl₂NOS
MW: 182,03
Sulamispiste: 48…49 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00793013
CAS-numero: 92972-48-0