Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H50678.03EA 306 EUR
H50678.03 H50678.06
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-3-tert-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,25 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173782
CAS-numero: 916791-97-4