Fmoc-L-β-homoleucine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H51976.MDEA 295 EUR
H51976.MD H51976.03
Fmoc-L-β-homoleucine 95%
Fmoc-L-beta-homoleucine
Kaava: C₂₂H₂₅NO₄
MW: 367,45 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01863059
CAS-numero: 193887-44-4