tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H52832.03EA 127 EUR
H52832.03 H52832.06
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01317792
CAS-numero: 162167-97-7