4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53455.03EA 323 EUR
H53455.03 H53455.06
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Kaava: C₇H₆ClN
MW: 139,58 g/mol
Sulamispiste: ∼ 150 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093912
CAS-numero: 352530-29-1