4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine 97%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H54171.03EA 831 EUR
H54171.03 H54171.MD
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine 97%
4-(4,6-Dichloropyrimidin-2-yl)morpholine
Kaava: C₈H₉Cl₂N₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05022359
CAS-numero: 10397-13-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR