4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54735.03EA 446 EUR
H54735.03 H54735.06 H54735.MD
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 97%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Kaava: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 4472-45-1