Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
H55470.03EA 69.3 EUR
H55470.03 H55470.06
Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate ≥98%
Ethyl-O-Mesitylsulphonylacetohydroxamate
Kaava: C₁₃H₁₉NO₄S
MW: 285,36 g/mol
Sulamispiste: 54…56 °C
MDL numero: MFCD00009244
CAS-numero: 38202-27-6
EINECS: 253-825-5