1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55473.03EA 475 EUR
H55473.03 H55473.06 H55473.MD
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Kaava: C₈H₁₀N₂
MW: 134,18 g/mol
Sulamispiste: 92…98 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047564
CAS-numero: 3476-89-9