7-Chloroisatin 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55594.06EA 229 EUR
H55594.06 H55594.03
7-Chloroisatin 97%
7-Chloroisatin
Kaava: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Sulamispiste: 187…191 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00022796
CAS-numero: 7477-63-6