4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55735.03EA 137 EUR
H55735.03 H55735.06 H55735.MD
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Kaava: C₅H₅ClO₃
MW: 148,55 g/mol
Kiehumispiste: >90 °C (2 mmHg)
Leimahduspiste: 129 °C (264 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07787494
CAS-numero: 80841-78-7