(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
H56594.06EA 220 EUR
H56594.06 H56594.03
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabiloitu
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Kaava: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Kiehumispiste: 120 °C (100 mmHg)
Tiheys: 1,115
Leimahduspiste: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00209550
CAS-numero: 86864-60-0