(S)-tert-Butyl-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H57150.MDEA 197 EUR
H57150.MD H57150.03
(S)-tert-Butyl-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate 95%
(S)-tert-Butyl-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₂
MW: 196,25 g/mol
Sulamispiste: 33…36 °C
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861224
CAS-numero: 228244-04-0