N-(4-Chlorobenzyl)-3-fluorobenzylamine 97%
Varoitus
H57370.03EA 518 EUR
H57370.03
N-(4-Chlorobenzyl)-3-fluorobenzylamine 97%
N-(4-Chlorobenzyl)-3-fluorobenzylamine
Kaava: C₁₄H₁₃ClFN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11167509
CAS-numero: 1042577-19-4