1-tert-Butyl-3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
Varoitus
H57430.03EA 177 EUR
H57430.03
1-tert-Butyl-3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl-3-ethylpyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Kaava: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
MDL numero: MFCD03791256
CAS-numero: 170844-49-2