Oxetan-3-ol 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H57928.06EA 297 EUR
H57928.06 H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Kaava: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C
Tiheys: 1,167
Leimahduspiste: 87 °C (189 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09056790
CAS-numero: 7748-36-9