(S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H58138.03EA 352 EUR
H58138.03 H58138.MD
(S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine 96%
(S)-(+)-3-Amino-1-(benzyloxycarbonyl)pyrrolidine
Kaava: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,27
Sulamispiste: 310…316 °C
Tiheys: 1,155
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06858462
CAS-numero: 122536-72-5