2-Methyl-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
H58369.04EA
560
EUR
H58369.04
2-Methyl-4-(3-pyridyl)thiazole 97%
2-Methyl-4-(3-pyridyl)thiazole
Kaava:
C₉H₈N₂S MW: 176,24 g/mol Sulamispiste: 240…245 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00109868 CAS-numero: 122845-35-6 |