Potassium-2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate 95%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

H58558.03EA 250 EUR
H58558.03 H58558.06
Potassium-2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(azidomethyl)phenyltrifluoroborate
Kaava: C₇H₈BF₃KN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11052751
CAS-numero: 898544-48-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR